Learn More
BRAND™ Accessories for Macro Pipette Controller
Product Code. 15543300 Shop All Brand Products
Click to view available options
Type:
Adapter Housing
Silicone Part
Suction Bellows
Valve System
Unit Size:
Each
Product Code. 15543300
Brand: BRAND™ 26225
Only null left
Add to basket
Add to basket
Accessories and replacement parts for use with your BRAND™ macro pipette controller.
Allows continued use after years of use. BrandTech™ BRAND™ macro™ Pipet Controller Accessories available for order include Suction Bellows, Valve System, Non-sterile 3μ Membrane Filters, and Silicone Adapters.
Accessories and replacement parts for the BRAND™ macro pipet controller.
  • Part No. 26225: Silicone suction bellows, with gray PP screw ring.
  • Part No. 26128 Replacement valve system made of silicone, PP, and PTFE.
  • Part No. 26146: Silicone adapter, 44 mm, detachable and autoclavable.
  • Part No. 26220: PP adapter housing, gray, 44 mm long.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Color Dark Blue
Disposable Reusable
For Use With Macro Pipette Controller
Material Polypropylene, Silicone
Number of Channels 1
Sterility Non-sterile
Type Suction Bellows
Volume (Metric) 0.1 to 200 mL
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.