Learn More
Descrizione
- -85°C condenser suitable for aqueous and organic-based solvent mixtures
- 4.5 L condensing capacity for standard laboratory applications
- EcoStream technology uses natural coolants
- Global Warming Potential (GWP) of only 4
- Reduced heat output and noise emissions in the lab
- Infinite-Control technology offers process control via display, software, and mobile app
- Sample protection mode prevents sample collapse
Specifica
Specifica
| Type | Freeze Dryer |
| Capacity (Metric) | 4.5 L |
| Sublimation Rate | ≤4 L |
| No. of Shelves | 0 |
| Temperature Range (Metric) | Ambient to -105°C |
| Refrigerant | R290, R600, R1150 |
| Model | Pro |
| Material | Stainless Steel |
| Drying Chamber | None |
| Certifications/Compliance | ACT Label Certified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?