Learn More
Beskrivelse
- Compact Lyovapor™ L-200
- Offers high-quality Freeze Drying (-55 °C, 6 kg) with a high level of automation.
- Infinite-Control™ includes easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time and interruption if needed from anywhere at anytime.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Freeze Dryer |
| Capacity (Metric) | 6 kg |
| No. of Shelves | 0 |
| Temperature Range (Metric) | -55°C to +30°C |
| Material | Stainless Steel |
| Software Included | No |
| Vacuum Pump | Pfeiffer Duo 6 |
| Includes | Advanced vacuum control, No Sample temperature sensor |
| Height (English) | 20.0787 in. |
| Length (English) | 23.1496 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?