Learn More
Abnova™ LPA (Human) Native Protein
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
Specifications
Specifications
| Accession Number | P08519 |
| Gene ID (Entrez) | 4018 |
| Name | lipoprotein, Lp(a) |
| Preparation Method | Native protein purified from human plasma |
| Quantity | 50 μg |
| Storage Requirements | Store at 4°C. |
| Gene Alias | AK38, APOA, LP |
| Gene Symbol | LPA |
| Species | Human |
| Buffer | In 50 mM Tris-HCl with 0.5 M NaCl, pH 8.2, 0.1% EDTA and 0.05% sodium azide |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur