Learn More
Thermo Scientific Chemicals Low Form Nickel Crucible;Cap (ml), 35;Top Dia (mm), 46;Bottom Dia (mm), 38;Depth (mm), 30
Product Code. 15443635
Click to view available options
Capacity (Metric):
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
100 mL
250 mL
Diameter (Metric) Outer:
33mm
36mm
45mm
46mm
47mm
59mm
82mm
Height (Metric):
23mm
30mm
35mm
43mm
46mm
60mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15443635
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 036084.KT
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Low Form
Material Nickel
Capacity (Metric) 250 mL
Diameter (Metric) Outer 82mm
Height (Metric) 60mm
Product Type Nickel Crucible
Diameter (Metric) Base 66mm
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt