Learn More
Hirschmann™ Long Conical Centrifuge Tubes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Graduations:
0 to 10 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Descrizione
- Long conical form
- Available with either white or no graduations
Specifica
Specifica
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| No. per Pack | 100 |
| Length (Metric) | 115 ±5 mm |
| Graduations | 0 to 10 mL |
| Product Type | Centrifuge Tube |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto