Learn More
Lithium tartrate monohydrate, 99%
Product Code. 11388118
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
Product Code. 11388118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039357.30
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6108-32-3 | C4H6Li2O7 | 179.965 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-32-3
Molecular Formula C4H6Li2O7
Molecular Weight (g/mol) 179.965
MDL Number MFCD00054421
InChI Key GNDOSKKVQUGWFB-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium tartrate monohydrate, lithium tartrate 1-hydrate, c4h4o6.2li.h2o, dilithium 1+ hydrate tartrate, dilithium 1+ ion hydrate tartrate, lithium 2,3-dihydroxybutanedioate-water 2/1/1
PubChem CID 18463206
IUPAC Name dilithium;2,3-dihydroxybutanedioate;hydrate
SMILES [Li+].[Li+].C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O
Spécification
Odor Odorless
Quantity 250 g
Solubility Information Soluble in water
Formula Weight 179.97 (161.97 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Physical Form Powder or Aggregates
Chemical Name or Material Lithium tartrate monohydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis