Få mere at vide
Få mere at vide
Lithium Sulfate Monohydrate, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (dried basis, T), Solstice
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 236°C |
| Color | White |
| pH | 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C) |
| Physical Form | Granules |
| Quantity | 500 g |
| Assay Percent Range | ≥99.0% |
| Linear Formula | Li2SO4 · H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| InChI Formula | InChI=1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2 |
| Formula Weight | 127.96g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?