Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifikationer
| Quantity | 100 g |
| Linear Formula | LiF |
| UN Number | 3288 |
| Formula Weight | 25.94g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grade | purum |
| Density | 2.64g/mL at 25°C |
| Chemical Name or Material | Lithium Fluoride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?