Learn More
Lithium Dodecylsulfate, ≥98%
Product Code. 15875208 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
1 kg
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
1kg
25g
Product Code. 15875208
Brand: Thermo Scientific J32816.22
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272.33 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2044-56-6
Molecular Formula C12H25LiO4S
Molecular Weight (g/mol) 272.33
MDL Number MFCD00007467
InChI Key YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
PubChem CID 2735071
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Linear Formula CH3(CH2)11OSO3Li
UN Number UN1325
IUPAC Name lithium(1+) dodecyl sulfate
Formula Weight 272.33
Percent Purity ≥98%
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Lithium Dodecylsulfate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato