Learn More
Lithium bromide, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifikationer
| Boiling Point | 1,265°C |
| Melting Point | 550°C (literature) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Quantity | 100 g |
| Linear Formula | LiBr |
| Formula Weight | 86.85 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Packaging | Poly Bottle |
| Density | 3.46 g/cm3 |
| Chemical Name or Material | Lithium bromide, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?