Learn More
Justrite Lithium Battery Safety Cabinet
Description
- Justrite Safety Cabinet
- For storing lithium batteries
- Color: Blue
Spécification
Spécification
| Height (Metric) | 207 cm |
| Length (English) | 2 ft. |
| Length (Metric) | 60 cm |
| Color | Blue |
| Material | Steel |
| Product Type | Flammables Safety Cabinet |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?