Learn More
Miele Professional™ Lab Washer PLW 8683 [LD DS10] with AD Water Connection, Liquid Dispensing, and EcoDry Function
Product Code. 30533282 Shop All Miele Products
Click to view available options
Electrical Requirements:
3N
Unit Size:
1 sheet
Product Code. 30533282
Brand: Miele Professional™ 12798840
Flexible and simple, modular load carriers and EasyLoad system with AD water connection
  • Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
  • Flexible and simple - modular load carriers and Easy Load system
  • Maximum user convenience with M Touch Flex full - touch colour display
  • Convenient drying support - EcoDry
  • Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
  • Efficient use of resources - variable speed heater pump
  • Flexible and simple, modular load carriers and Easy Load system with AD water connection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Display Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Product Type Laboratory Washer/Dryer
Flow Rate 500 L/min.
Max. Pressure 1000 kPa
Min. Purified Water Pressure 200 kPa
Color Lotus White
For Use With (Application) Cleaning of Laboratory Glassware
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Inlet Water Temperature (English) Max. 65°C
Inlet Water Temperature (Metric) Max. 65°C
Inlet Water Temperature (Metric) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Depth (English) 23 9/16 in.
Depth (Metric) 59.80 cm
Height (English) 32 7/8 in.
Height (Metric) 83.50 cm
Width (English) 23 9/16 in.
Width (Metric) 59.80 cm
Electrical Requirements 3N
Voltage 400 V
Frequency 50 Hz
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.