Learn More
Hamilton™ Liq-Glass Temp Electrode
Click to view available options
Length (Metric):
120 mm
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Accuracy (mV) | 0 ± 20mV |
| Accuracy (Temperature) | -10°C to +100°C |
| Diameter (Metric) | 12 mm |
| Electrical Requirements | 0 ± 20 mV, 57 to 59 mV |
| Length (Metric) | 120 mm |
| pH Range | 0 to 14 |
| Temperature (Metric) Range | -10°C to +100°C |
| Certifications/Compliance | Yes, with measured values in Buffer pH 4.01 and pH 7.00 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur