Få mere at vide
Hamilton™ Liq-Glass
Artikelnummer. 10083543
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Connector Types:
BNC
DIN
Pakningsstørrelse:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Connector Types unitSize
10083543 DIN Each
11590162 BNC Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10083543 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 238185
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Connector Types DIN
Type Liq-Glass
For Use With (Application) For daily laboratory use, titrations with strong acids as well as in strong bases
pH Range 0 to 14
Temperature (Metric) Operating -10°C to +100°C
Length (Metric) 120 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.