Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) R-PE Antibody Labeling Kit
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
- Easy to use
- Only requires 30 seconds of hands-on time
- No spin or separation steps
- Generates conjugates identical to or better than those prepared with laborious multistep conjugation procedures
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Quantity | 3 x 60 μg Reaction |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?