Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Descrizione
- Enzyme immobilization by adsorption, covalent, IEX and affinity
- High mechanical stability
- High porosity
- Easily dried after immobilization
- Suitable for batch and column configuration
- Optimal for use in organic solvent/water free systems
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher and TSE/BSE/GMO free
Specifica
Specifica
| pH Range | 5 to 9 |
| Pore Size | 1200 to 1800 Å |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Particle Size | 300 to 710 μm |
| Moisture | 70 to 80% |
| Functionality/Interaction Type | Epoxy |
| Form | Wet |
| Product Line | Lifetech |
| Quantity | 1 kg |
| Type | Methacrylate (ECR Resin) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?