Learn More
Leucylisoleucine, TRC
Artikelnummer. 30179246
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30179246 500 mg 500mg
30179183 100 mg 100mg
30178958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA899030500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36077-41-5
Synonym (2S,3S)-2-((S)-2-Amino-4-methylpentanamido)-3-methylpentanoic Acid∣L-Leucyl-L-isoleucine∣165: PN: WO2011146121 PAGE: 117 Claimed Sequence
Spezifikation
Format Neat
Molecular Weight (g/mol) 244.33
Quantity 500 mg
Shipping Condition Room Temperature