Learn More
Lead(IV) Oxide, ≥97.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Product Code. p-7120513 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 15652360
Brand: Honeywell-Fluka 237140100G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
ACS Reagent,≥97.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1309-60-0
Molecular Formula O2Pb
Molecular Weight (g/mol) 239.20
MDL Number MFCD00011165
InChI Key YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
PubChem CID 14793
IUPAC Name dioxolead
SMILES O=[Pb]=O
Specifikationer
Color Black
Quantity 100 g
Linear Formula PbO2
UN Number UN1872
Formula Weight 239.2g/mol
Percent Purity ≥97.0%
Grade ACS Reagent
Packaging Poly Bottle
Appearance Powder
Chemical Name or Material Lead(Iv) Oxide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.