Learn More
Lead(Ii) Oxide, ReagentPlus™, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15651940 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
15651940 500 g Poly Bottle 500g
15641940 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15651940 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 211907500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Powder, <10 μm, Reagent Grade,≥99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-36-8
Molecular Formula OPb
Molecular Weight (g/mol) 223.20
MDL Number MFCD00011164
InChI Key YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC Name oxolead
SMILES O=[Pb]
Specifica
Boiling Point 1470°C
Melting Point 890°C
Color Yellow
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Linear Formula PbO
UN Number UN2291
Formula Weight 223.2g/mol
Percent Purity ≥99.9% (trace metals basis)
Grade ReagentPlus
Packaging Poly Bottle
Vapor Pressure 10mmHg (0°C)
Density 9.66g/cu.cm
Chemical Name or Material Lead(Ii) Oxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.