Learn More
Kern Sohn Large Glass Draft Shield
Product Code. 17391573
Encompass_Preferred
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Precision Balance with 106 mm Plate
Precision Balance with 118 mm Plate
Unit Size:
Each
Product Code. 17391573
Brand: Kern Sohn EGA03
Large glass draught shield with 3 sliding doors for easy access to the items being weighed.
  • Suitable for Precision Balances
  • Balance Accessory
Specifications
For Use With (Equipment) Precision Balance with 118 mm Plate
Material Glass
Dimensions (L x W x H) 140 x 150 x 130 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt