Learn More
Lanthanum(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11366348
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11366348
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011272.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lanthanum(III) oxide is used as a precursor to LAMOX fast ion conductors and superconductors. It is also used in the manufacture of optical glasses, piezoelectric and thermoelectric material. It is also useful for X-ray imaging intensifying screens, phosphors as well as dielectric and conductive ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1312-81-8
MDL Number MFCD00011071
Synonym Lanthanum trioxide, Lanthanum sesquioxide
Specifica
Boiling Point 4200°C
Melting Point 2307°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.9% (REO)
Molecular Formula La2O3
Solubility Information Insoluble in water but soluble in dilute acid.
Formula Weight 325.82
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White powder/lump
Density 6.51 g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Lanthanum(III) oxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato