Learn More
Brady™ Laminated Polyester Stickers for the Transport of Infectious Substances
Product Code. 11744884
Click to view available options
Height (Metric):
100 mm
200 mm
297 mm
Width (Metric):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 11744884
Brand: Brady™ 257536
Only null left
Specifications
Alternate Part Number ADR 6.2-297*297-B7541
Finish Gloss
Material Laminated Polyester
Quantity 1 Ea.
Adhesive Type Permanent Acrylic
Height (Metric) 297 mm
Thickness 0.099 mm
Width (Metric) 297.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-110 °C
Shape Rhomboid
Displayed Text 6
Color Black on White
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt