Få mere at vide
Brady™ Laminated Polyester Label Markers
Produktkode p-8004153
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black on Gray
White on Green
White on Purple
White on Red
Height (Metric) Character:
8 mm
13 mm
Förpackningsstorlek
1 roll
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11785563
missing translation for 'mfr': Brady™ 273438
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • Used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Tekniske data
Description Pipe Markers - Vapeur
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Black on Gray
Finish Gloss
Format Roll
Material Polyester
Product Type Pipe Marker
Display Text Vapeur
For Use With (Application) Pipe and valve marking
Languages French
No. per Pack 220 Markers/Roll
Quantity 220 Pk.
Temperature Range (English) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Thickness (English) 0.0039 in.
Thickness (Metric) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Dimensions (L x W x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Length (English) 108.27 ft.
Length (Metric) 33 m
Width (English) 3.94 in.
Width (Metric) 100 mm
Height (English) 5.91 in.
Height (Metric) 150 mm
Height (Metric) Character 13 mm
Diameter (English) 3 in.
Diameter (Metric) 70 mm
Alternate Part Number PMF-VAPEUR-GY4-RLL090
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.