Learn More
Labconco™ CentriVap™ -105 Cold Traps
Produktkode p-4413254 Shop alle Labconco Corporation produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Electrical Requirements:
230 V 50 Hz
Plug Type:
Schuko
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12695345
missing translation for 'mfr': Labconco™ 7385030
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Collects evaporated liquid from a CentriVap Concentrator, protecting an accessory vacuum pump from very low freezing point liquids
  • Brushed, stainless steel and glacier white, epoxy-coated steel exterior with blue accents;
  • Temperature graph illuminates green when collector coil reaches operating temperature of -65°C
  • HCFC-free refrigeration system with two 1/3 hp compressors lowers cold trap to -105°C (-157°F) in less than 40 min.
  • 4L stainless steel collector
  • Arylic lid with two Quick-Disconnect fittings for connection to a CentriVap Concentrator
  • Stainless steel drain port with corrosion-resistant, nylon valve
  • Grounding clip and ON/OFF power switch
Tekniske data
Certifications/Compliance CE
Material Stainless Steel
Type Benchtop Cold Trap
For Use With (Equipment) Very low freezing point solvent
Plug Type Schuko
Temperature (Metric) Range -105°C
Width (English) 24.1 in.
Width (Metric) 61.2 cm
Height (English) 17.6 in.
Height (Metric) 44.7 cm
Depth (English) 23.9 in.
Depth (Metric) 60.7 cm
Weight (English) 170 lb.
Weight (Metric) 77 kg
Electrical Requirements 230 V 50 Hz
Voltage 230 V
Frequency 50 Hz
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.