missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-threo-Phenylserine, TRC

Produktkod. 30423663
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
30423663 500 mg 500mg
30409580 250 mg 250mg
30410160 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30423663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP336833500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6254-48-4
Molecular Formula C9H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Synonym (betaR)-beta-Hydroxy-L-phenylalanine, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-threo-3-Phenylserine, L-threo-beta-Phenylserine, threo-beta-Hydroxy-L-phenylalanine
IUPAC Name (2S,3R)-2-amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
SMILES N[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)C(=O)O

Specifikationer

InChI Formula InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13)/t7-,8+/m0/s1
Quantity 500 mg
Formula Weight 181.0739
Shipping Condition Room Temperature
Chemical Name or Material L-threo-Phenylserine
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.