Especificaciones
| CAS | 87-69-4 |
| Molecular Formula | C4H6O6 |
| MDL Number | MFCD00064207 |
| Synonym | l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid |
| InChI Key | FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC Name | 2,3-dihydroxybutanedioic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.09 |
| PubChem CID | 444305 |
| ChEBI | CHEBI:15671 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- L(+)-Tartaric acid
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?