Learn More
L-(+)-Tartaric acid, ACS
Código de producto. 11397868
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
11397868 500 g 500g
11377868 100 g 100g
11387868 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11397868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036405.36
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Useful as a resolving agent | CAS: 87-69-4 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
L-(+)-Tartaric acid is widely utilized in pharmaceutical industries. It is used in soft drinks, confectionaries, food products, gelatin desserts and buffering agents. It forms a compound, TiCl2(O-i-Pr)2 with Diels-Alder catalyst and act as a chelate agent in metal industries. Owing to its efficient chelating property towards metal ions, it is used in the farming and metal industries for complexing micronutrients and for cleaning metal surfaces, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 87-69-4
Molecular Formula C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
MDL Number MFCD00064207
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
pH 2.1
Melting Point 168°C to 170°C
Density 1.760 g/mL
Quantity 500 g
Odor Odorless
Physical Form Granular
Beilstein 1725147
Merck Index 14,9070
Solubility Information Soluble in water,methanol and acetone.
IUPAC Name (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Formula Weight 150.09
Grade ACS
Chemical Name or Material L-(+)-Tartaric acid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-(+)-Tartaric acid
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Causes serious eye damage.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Tartaric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.