Learn More
L-Serine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Product Code. 30424882
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. 30424882
Brand: Toronto Research Chemicals TRCS27106310MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material L-Serine Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 60022-62-0
Molecular Formula C10H13NO3 . HCl
Quantity 10 mg
Synonym L-Serine','phenylmethyl ester','hydrochloride (1:1) (ACI), L-Serine','phenylmethyl ester','hydrochloride (9CI), Serine benzyl ester hydrochloride (6CI), (S)-Benzyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, L-Serine benzyl ester hydrochloride, Benzyl L-serinate hydrochloride, Benzyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC Name benzyl (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 231.67
Formula Weight 231.0662
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.