Learn More
L-phenylalanine, 99.85%, MP Biomedicals™
Product Code. 11478250 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11478250 25 g 25g
11488250 100 g 100g
11498250 250 g 250g
11408260 500 g 500g
11418260 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11478250 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210262325
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 63-91-2
Molecular Formula C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
InChI Key COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
IUPAC Name 2-amino-3-phenylpropanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Color White
Quantity 25 g
Formula Weight 165.2
Percent Purity 99.85%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material L-Phenylalanine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.