Learn More
L-Methionine, 99+%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11431931 Sfoglia Tutto MP Biomedical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11431931 25 g 25g
11441931 100 g 100g
11451931 500 g 500g
11461931 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11431931 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219470725
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 63-68-3
Molecular Formula C5H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 149.21
MDL Number MFCD00063097 MFCD00801344
InChI Key FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Quantity 25 g
Formula Weight 149.2
Grade Cell Culture
Physical Form Crystals
Chemical Name or Material L-Methionine, 99+%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.