Learn More
L-Glutamic acid 5-benzyl ester, 99%
Code produit 11449727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11449727 25 g 25g
11429727 1 g 1g
11439727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11449727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22184.14
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1676-73-9 | C12H15NO4 | 237.255 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1676-73-9
Molecular Formula C12H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 237.255
MDL Number MFCD00002633
InChI Key BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Synonym h-glu obzl-oh, gamma-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid 5-benzyl ester, 5-benzyl l-glutamate, l-glutamic acid gamma-benzyl ester, s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 2s-2-amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, glutamic acid, 5-benzyl ester, l, gama-benzyl l-glutamate, h-glu obzl-oh.hcl
PubChem CID 122337
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-oxo-5-phenylmethoxypentanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCC(C(=O)O)N
Spécification
Melting Point 162°C to 165°C
Beilstein 1885646
Quantity 25 g
Formula Weight 237.26
Optical Rotation +23° (c=1 in Acetic Acid)
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material L-Glutamic acid 5-benzyl ester
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.