Specifications
| Melting Point | 253.0°C |
| Color | White |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Beilstein | 25, 516 |
| Merck Index | 15, 1851 |
| Specific Rotation | + 20.90 |
| Formula Weight | 226.23 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?