Få mere at vide
L-2-Aminothiazoline-4-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30337902
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30337902 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA630505500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid
CAS 16899-18-6
Molecular Formula C4H6N2O2S
Quantity 500 mg
Synonym (4R)-2-Amino-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h2H,1H2,(H2,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1
SMILES NC1=N[C@H](C(O)=O)CS1
IUPAC Name (R)-2-amino-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 146.17
Formula Weight 146.01
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.