Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Hollow White Rubber Sleeve Stoppers
Artikelnummer. 12869518
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (Metric):
1.4 cm
2.4 cm
Standard Taper Joint:
14/20
24/40; 24/20
Pakningsstørrelse:
Each
Pack of 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12869518
Brand: DWK Life Sciences 7742610024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Hollow stopper fits into the neck of the glassware apparatus. Series 774261 may be used at up to 125°C for up to 8 hours.
  • Plug-type stopper with sleeve extension fits into the neck of the apparatus for a secure seal
  • Diaphragm can be punctured with a syringe needle
  • Use for outgassing NMR sample tubes, as a pressure vent or for adding reactant via a syringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (Metric) 2.4 cm
For Use With (Equipment) NMR tubes, pressure venting or adding reactants via syringe
Standard Taper Joint 24/40; 24/20
Color White
Material Rubber
Product Type Plug-type Sleeve Stopper
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.