Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Heavy Wall Recovery Flasks with Square Bead, standard taper Outer Joint
Codice prodotto. 11802933
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
Standard Taper Joint:
24/40
Includes:
Square Bead Joints
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11802933
Marca: DWK Life Sciences 6086754224
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ideal for use with rotary evaporators
Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
  • Single-neck flask with standard taper outer joint
  • Designed for easy recovery of reaction products
  • Total contents are accessible with a spatula or policeman
  • Lower portion fits standard heating mantles
  • Even wall thickness and minimum runout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diameter (English) Outer 2.36 in.
Capacity (Metric) 100 mL
Material Borosilicate Glass
For Use With (Application) Square bead joints provide superior clamping to standard Joint beads
For Use With (Equipment) Rotary Evaporator
Includes Square Bead Joints
Neck Style Single
No. per Case 1/Cs.
Standard Taper Joint 24/40
Diameter (Metric) Outer 60 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato