Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Plain Reusable Centrifuge Tube with Screw Caps
Descripción
With PTFE/rubber lined black phenolic screw cap
- Constructed of 33 Expansion, low-extractable borosilicate glass
- Economical, one-piece construction
- Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | USP, ASTM E 438 |
| Closure Material | Phenolic |
| Capacity (Metric) | 15 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Liner Material | PTFE, Rubber |
| Thread Size | 15-415 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Conical |
| Length (Metric) | 130 mm |
| Bottom Shape | Conical |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?