Learn More
Tocris Bioscience™ KN-62
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
Beschreibung
Selective, cell-permeable inhibitor of CaM kinase II (IC50 = 0.9 μM). Binds directly to the calmodulin binding site of the enzyme. Potent non-competitive antagonist at the P2X7 receptor (IC50 = 15 nM).
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 127191-97-3 |
| Quantity | 1 mg |
| Molecular Formula | C38H35N5O6S2 |
| Formula Weight | 721.84 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 721.85 |
| Chemical Name or Material | KN-62 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur