Learn More
Thermo Scientific™ Kinase buffer II (5X)
Codice prodotto. 15463059
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15463059 100 mL 100mL
15473059 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15463059 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore J60269.AE
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Formulation: 100mM MOPS, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT 5, 5mM EDTA, 25mM beta glycerophosphate, and 5mM sodium orthovanadate, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Kinase buffer II (5X)
Physical Form Liquid
Quantity 100 mL
Formulation 100mM MOPS, 50mM magnesium acetate, 5mM DTT 5, 5mM EDTA, 25mM beta glycerophosphate, and 5mM sodium orthovanadate, pH 7.4
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.