Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Rectangular TLC Developing Tanks
Produktkode 12766728
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Closure Type:
Latch Lid
Nonslip
Depth (English):
10.47 in.
10.75 in.
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12766728
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 4161850000
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm
Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm
  • Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Lids: K416181-0000, K416186-0000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Closure Type Nonslip
Material Molded Glass
Type Developing Tank
Shape Rectangular
Dimensions (L x W x H) 4 x 11.75 x 10.75 in. (10.16 x 29.8 x 27 cm)
Length (English) 4 in.
Length (Metric) 10.16 cm
Width (English) 11.75 in.
Width (Metric) 29.8 cm
Height (English) 10.75 in.
Height (Metric) 27 cm
Depth (English) 10.47 in.
Depth (Metric) 26.5 cm
Weight (English) 12 lb.
Weight (Metric) 5.4 kg
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.