Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Flasks with Pennyhead standard taper Stopper
Product Code. 13138305
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 13138305
Brand: DWK Life Sciences 26600500
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For volatile or hygroscopic liquids
  • Narrow mouths
  • Graduated scales
Uppfyllande
Designed from ASTM™ E 1404, Type II, Class 2 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Closure Material Glass
Description Capacity scale
Diameter (English) Outer 4.01 in.
Capacity (Metric) 500 mL
Material Borosilicate Glass
Graduation Range 100 to 500 mL
Graduations 50 mL
Height (English) 6.25 in.
Height (Metric) 15.9 cm
Mouth Style Narrow
Closure Type Penny Stopper
Diameter (Metric) Outer 102 mm
Closure Size 32
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.