Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Class A Cylinders
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
Graduations:
2 mL
5 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Each
Beskrivelse
- Double metric scale
- Hexagonal ground base
Tekniske data
Tekniske data
| Item Description | Graduated 10 to 250mL |
| Base Type | Hexagonal |
| Calibration | To Deliver |
| Description | Calibrated “To Deliver” |
| For Use With (Equipment) | Safe Gard Bumper |
| Scale Color | White |
| Shape | Round |
| Certifications/Compliance | ASTM E438, USP Type I |
| Class | A |
| Height (English) | 13 in. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion