Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Class A Cylinders
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
Graduations:
2 mL
5 mL
10 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Descrizione
- Double metric scale
- Hexagonal ground base
Specifica
Specifica
| Item Description | Graduated 25 to 500mL |
| Base Type | Hexagonal |
| Calibration | To Deliver |
| For Use With (Equipment) | Safe Gard Bumper |
| Scale Color | White |
| Shape | Round |
| Certifications/Compliance | ASTM E438, USP Type I |
| Class | A |
| Height (English) | 14.76 in. |
| Height (Metric) | 375 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto