Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Closures
Produktkod. 11778283
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Natural
Yellow
For Use With (Equipment):
13 mm Plain-end Culture Tubes
16 mm Plain-end Culture Tubes
18 mm Plain-end Culture Tubes
20 mm Plain-end Culture Tubes
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm Plain-end Culture Tubes
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11778283
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 7366018
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Available in natural (clear) or choice of four colors
  • For plain-end culture tubes
  • Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
  • Polypropylene
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Product Type Push Cap
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
Color Natural
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) 18 mm Plain-end Culture Tubes
Disposable Reusable
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.