Learn More
Tocris Bioscience™ KHS 101 hydrochloride
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Description
KHS 101 hydrochloride is a selective inducer of neuronal differentiation; induces neuronal differentiation in cultured hippocampal neural progenitor cells (NPCs) by interacting with TACC3 (EC50 ∽1 μM). Suppresses astrocyte formation. Also induces acceleration of neuronal differentiation in the hippocampal dentate gyrus in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 10 mg |
| Product Type | KHS 101 hydrochloride |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 375.92 |
| Inhibitors | KHS 101 hydrochloride |
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido