Läs mer
Justrite™ Horizontal and Vertical Drum Vents
Produktkod. p-33620
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Includes:
Operating Valve
Operating Valve, Plated Steel Flame Arrester
Operating Valve, Stainless Steel Flame Arrester
Product Type:
Horizontal Drum Vent
Vertical Drum Vent
Material:
Brass
Non-metallic Cast Iron
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10279040
missing translation for 'mfr': Justrite™ 08101
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For controlled release of flammable vapors; prevent explosions caused by pressure buildup
  • Choose brass, stainless steel or nonmetallic vent
  • For petroleum-based liquids, use non-metallic or brass vents
  • For chlorinated solvents, use nonmetallic vent with stainless-steel flame arrester
  • For corrosives and general solvents, use stainless steel vents
Vertical Drum Vent:
  • Has operating valve that opens automatically to prevent pressure buildup inside drum
Horizontal Drum Vent
  • Has operating valve that can be opened manually to relieve internal pressure
Beställningsinfo
All vents fit 2 in. (5.1cm) bung. Cast Iron EL Fitting for use with 17-186A and 17-186B also available; see cat. no. 19018555.
Certifikat
FM approved.
Specifikationer
Certifications/Compliance FM
Product Type Vertical Drum Vent
Description Opens at 5 psig Internal Pressure
For Use With (Application) Controlled release of flammable vapors (Petroleum-based liquids), prevent explosions caused by pressure buildup
For Use With (Equipment) Vertical Drums
Material Brass
Includes Operating Valve
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.