Läs mer
Tocris Bioscience™ JTV 519 fumarate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18758808
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18758808
Brand: Tocris Bioscience™ 4564/10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ryanodine receptor (RyR) inhibitor
JTV 519 fumarate is a ryanodine receptor (RyR) inhibitor; stabilizes RyR2 in a closed conformation. Exhibits antiarrhythmic and cardioprotective properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 10 mg
Product Type JTV 519 fumarate
Purity 98%
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): 540.67
For Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.