Learn More
R&D Systems™ JNJ 10198409
Description
JNJ 10198409 is a potent platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) inhibitor (IC50 values are 4.2 and 45 nM for PDGFRβ and PDGFRα, respectively). Also inhibits c-Abl, Lck, c-Src and Fyn kinases (IC50 values are 22, 100, 185 and 378 nM respectively). Displays antiproliferative activity in multiple tumor cell lines. Accelerates down regulation of fibroblast genes in reprogramming of human fibroblasts into functional cardiomyocytes, within 9C cocktail.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | N-(3-Fluorophenyl)-1,4-dihydro-6,7-dimethoxyindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine |
| CAS | 627518-40-5 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | PDGF Receptor Inhibitors |
| Molecular Formula | C18H16FN3O2 |
| Formula Weight | 2273 |
| Purity | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?