Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Spherical Joint, Female/O-Ring Cup Joint
Produktkode 15854754
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Female Spherical Joint
Joint Size:
12/2
12/5
18/7
18/9
28/12
28/15
35/20
40/25
51/35
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15854754
missing translation for 'mfr': GPE Scientific™ GBF/35/20
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
GPE Scientific™ J Young Spherical Joint, Female/O-Ring Cup Joint is an interchangeable spherical joint available with Viton or PTFE-covered Viton O-Ring.
  • Spherical joint designed for use with ball joint
  • Available with different joint sizes, shank bores, and shank ODs
Tekniske data
Item Description Shank Bore: 20 mm, Shank OD: 24 mm
Type Female Spherical Joint
Joint Size 35/20
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.