Learn More
Tocris Bioscience™ Ivacaftor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000424
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30000424
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 7887/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Potent and selective CFTR potentiator
Ivacaftor is a potent and selective potentiator of Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) that targets F508del-CFTR and G551D-CFTR (EC50 values are 25 nM and 100 nM, respectively); its potentiation activity depends on the level of CFTR phosphorylation. Ivacaftor reversibly binds to wild type (WT-CFTR) and G551D-CFTR mutants, increasing the open probability via an ATP-independent mechanism, and enhances cAMP/PKA-signaling mediated gating activity for both WT-CFTR and G551D-CFTR mutants. In cultured human CF bronchial epithelia with G551D/F508del mutations, Ivacaftor increases Forskolin (Cat. No. 1099)-induced transepithelial current (EC50 = 236 nM) and increases chloride secretion by 10-fold. Also rescues endothelial CFTR expression and function and prevents endothelial barrier failure and protein leak in human pulmonary microvascular endothelial cells. Ivacaftor is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material N-[2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxamide
CAS 873054-44-5
Quantity 50 mg
Target CFTR
Molecular Formula C24H28N2O3
Purity 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt